Läs mer
3-brom-4-fluorbensylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477928
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477928 5 g 5g
15487928 25 g 25g
15497928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61399.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78239-71-1 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
3-Bromo-4-fluorobensylbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-4-fluorobensylbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Ljuskänslig. Fuktkänslig. Förvara under argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78239-71-1
Molekylformel C7H5Br2F
Molekylvikt (g/mol) 267.92
MDL-nummer MFCD09037367
InChI-nyckel ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro
PubChem CID 12922710
IUPAC-namn 2-brom-4-(brommetyl)-l-fluorbensen
LEDER FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide
Smältpunkt 41°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 267.92
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.