Läs mer
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499536
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499536 5 g 5g
11409546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19280.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202865-68-7
Molekylformel C7H8BrClFN
Molekylvikt (g/mol) 240.50
MDL-nummer MFCD00143094
InChI-nyckel RSFNYNQGERWCMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorobenzylamine hcl, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-4-fluoro-, hydrochloride, pubchem3226, 3-bromo-4-fluorobenzylaminehydrochloride, acmc-1bczm
PubChem CID 2724901
IUPAC-namn (3-brom-4-fluorfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER Cl.NCC1=CC(Br)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 214°C to 218°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 240.5
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.