Läs mer
3-Bromo-4-fluorfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468268
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468268 5 g 5g
15458268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61702.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 27407-11-0 | Molekylformel: C6H4BrFO | Molekylvikt: 190,999 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27407-11-0
Molekylformel C6H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 190.999
MDL-nummer MFCD03425884
InChI-nyckel QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2783381
IUPAC-namn 3-brom-4-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluorophenol
Färg Gul till grön
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 191
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.