Läs mer
3-Bromo-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 85591-99-7 |
| Molekylformel | C8 H14 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3?,4-,5?,6?,8-/m1/s1 |
| LEDER | CCO[C@@H]1OC([C@H](O)C(O)C1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3R,6R)-6-ethoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.193 |
| Formel vikt | 222.074 |