Läs mer
3-Bromo-4-heptanon, 98 %
Produktkod. 11300046
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11300046 1 g 1g
11390036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32094.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42330-10-9
Molekylformel C7H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 193.08
MDL-nummer MFCD09757526
InChI-nyckel SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
PubChem CID 11469593
IUPAC-namn 3-bromheptan-4-on
LEDER CCCC(=O)C(Br)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-heptanone
Densitet 1.248
Kokpunkt 39 °C (1 mmHg)
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 193.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.