Läs mer
3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone(>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone |
| CAS | 800370-12-1 |
| Molekylformel | C4 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Butanone, 3-bromo-4-hydroxy- (4CI, ACI), 3-Bromo-4-hydroxy-2-butanone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(7)4(5)2-6/h4,6H,2H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C)C(Br)CO |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-hydroxy-butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.00118 |
| Formel vikt | 165.9629 |