Läs mer
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyd, 97+%
Produktkod. 11416426
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416426 25 g 25g
11406426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24729.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2973-78-6 | C7H5BrO2 | 201,02 g/mol
3-Bromo-4-hydroxibensaldehyd är en mellanprodukt i organiska synteser, den används för att producera andra kemikalier som 5-Brom-4-hydroxi-b-nitrostyrol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Brom-4-hydroxibensaldehyd är en mellanprodukt i organiska
synteser, den används för att producera andra kemikalier som 5-Brom-4-hydroxi-b-nitrostyrol.
Löslighet Lösligt i
vatten 1,33 g/L.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2973-78-6
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.02
MDL-nummer MFCD00017348
InChI-nyckel UOTMHAOCAJROQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-bromobenzaldehyde, pubchem3778, acmc-209hav, 2-bromo-4-formylphenol, asischem n48923, 3-bromo-4-hydroxybenzaldehye, ksc490m5b, akos akm00117
PubChem CID 76308
IUPAC-namn 3-brom-4-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2205318
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten 1,33 g/L.
Formel vikt 201.02
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.