Läs mer
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30343816
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30343816 25 g
1 options
Produktkod. 30343816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41538025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-78-6
Molekylformel C7H5BrO2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Bromo-4-formylphenol, 4-Hydroxy-3-bromobenzaldehyde, NSC 220227
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
LEDER Oc1ccc(C=O)cc1Br
IUPAC-namn 3-bromo-4-hydroxybenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Formel vikt 199.9473