Läs mer
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile, 98%
Produktkod. p-7024548
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11473997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19400.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2315-86-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2315-86-8
Molekylformel C7H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 198.02
MDL-nummer MFCD00143096
InChI-nyckel HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
PubChem CID 75341
IUPAC-namn 3-brom-4-hydroxibensonitril
LEDER OC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 156°C to 161°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2207020
Formel vikt 198.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.