Läs mer
3-Bromo-4-hydroxybenzonitril, TRC
Produktkod. 30334057
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30334057 10 g
1 options
Produktkod. 30334057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68257010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS 2315-86-8
Molekylformel C7H4BrNO
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Bromo-4-cyanophenol
InChI formel InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
LEDER BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1
IUPAC-namn 3-brom-4-hydroxybenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 198.02
Formel vikt 198.95