Läs mer
3-Bromo-4-iodo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-iodo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole |
| CAS | 773851-39-1 |
| Molekylformel | C13H23BrINSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23BrINSi/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)16-7-12(14)13(15)8-16/h7-11H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1cc(Br)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | (3-bromo-4-iodopyrrol-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.22 |
| Formel vikt | 426.9828 |