Läs mer
3-Bromo-4-iodopyridine, 97%
Produktkod. 15437137
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437137 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15437137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34203.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 89167-19-1 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89167-19-1
Molekylformel C5H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 283.894
MDL-nummer MFCD11110263
InChI-nyckel LKDNPXCBLVOBRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-bromo-4-iodo, acmc-209qyv
PubChem CID 52911177
IUPAC-namn 3-brom-4-jodpyridin
LEDER C1=CN=CC(=C1I)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-iodopyridine
Smältpunkt 111°C to 115°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 283.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.