Läs mer
3-brom-4-isocyanatotiofen, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10674385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10674385 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10041384 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10674385 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54206DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 937795-88-5
Molekylformel C5H2BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 204.041
MDL-nummer MFCD09879904
InChI-nyckel HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
PubChem CID 24229539
IUPAC-namn 3-brom-4-isocyanatotiofen
LEDER C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.05
Procent renhet 95%