Läs mer
3-bromo-4-metoxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11412338
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412338 25 g 25g
11402338 5 g 5g
11422338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15274.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 34841-06-0 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34841-06-0
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00016599
InChI-nyckel QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-benzaldehyde, 3-bromoanisaldehyde, 5-bromoanisaldehyde, 3-bromo-anisaldehyde, 5-bromo anisaldehyde, pubchem2643, acmc-209iat, 2-bromo-4-formylanisole
PubChem CID 98662
IUPAC-namn 3-brom-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 49 °C till 53 °C
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1636939
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 215.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-p-anisaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.