Läs mer
3-Bromo-4-metoxybensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 34841-06-0 |
| Molekylformel | C8H7BrO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(C=O)cc1Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-metoxybensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vikt | 213.9629 |