Läs mer
3-brom-4-metoxibensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480458
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480458 5 g 5g
15470656 250 mg 250mg
15470458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54015.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 23094-96-4 | Molecular Formula: C7H6BrClO3S | Molecular Weight: 285.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23094-96-4
Molekylformel C7H6BrClO3S
Molekylvikt (g/mol) 285.54
MDL-nummer MFCD03989643
InChI-nyckel LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenyl chlorosulfone, 3-bromo4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzene-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-4-methoxy, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3863747
IUPAC-namn 3-brom-4-metoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=C(Br)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 285.54
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.