Läs mer
3-bromo-4-metoxybenzoesyra, TRC
Produktkod. 30343266
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343266 5 g
1 options
Produktkod. 30343266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6852355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Molekylformel C8H7BrO3
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
IUPAC-namn 3-bromo-4-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 231.04
Formel vikt 229.9579