Läs mer
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768678 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768678 1 g 1g
10329747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10768678 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 117572-79-9
Molekylformel C8H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD00143097
InChI-nyckel QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
PubChem CID 736049
IUPAC-namn 3-bromo-4-methoxybenzonitrile
LEDER COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C to 121.0°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.05
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.