Läs mer
3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 99%
Produktkod. 11372287
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372287 2 g 2g
11382287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09840.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 772-59-8 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 772-59-8
Molekylformel C9H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 226.07
MDL-nummer MFCD00016391
InChI-nyckel OBJKHHRZMIIEOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 522655
IUPAC-namn 2-(3-brom-4-metoxifenyl)acetonitril
LEDER COC1=C(Br)C=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 50°C to 53°C
Kokpunkt 175°C to 178°C (6 mmHg)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2094194
Synonym 3-bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzyl cyanide, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-methoxy, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl ethanenitrile, acmc-209p8t, benzeneacetonitrile,3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromanyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile
Formel vikt 226.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.