Läs mer
3-Bromo-4-methoxypyridine, 97%
Produktkod. 15431429
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431429 1 g 1g
15451429 250 mg 250mg
15441429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64296.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82257-09-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
3-Bromo-4-metoxipyridinsyra används som en mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-4-metoxipyridinsyra används som mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Löslighet Något löslig i vatten (9,8 g/L
).
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82257-09-8
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.024
MDL-nummer MFCD05664024
InChI-nyckel DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 642827
IUPAC-namn 3-brom-4-metoxipyridin
LEDER COC1=C(C=NC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methoxypyridine
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 1423610
Synonym 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (9.8g/L).
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.