Läs mer
3'-Brom-4'-metylacetofenon, TRC
Produktkod. 30332497
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30332497 5 g
1 options
Produktkod. 30332497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6882805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS 40180-80-1
Molekylformel C9H9BrO
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
LEDER BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1
IUPAC-namn 1-(3-brom-4-metylfenyl)etan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 213.07
Formel vikt 211.98