Läs mer
3'-Brom-4'-metylacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Bromo-4'-methylacetophenone |
| CAS | 40180-80-1 |
| Molekylformel | C9H9BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-brom-4-metylfenyl)etan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vikt | 211.98 |