Läs mer
3-brom-4-metylanilin, 97 %
Produktkod. 11450528
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450528 5 g 5g
11460528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24670.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7745-91-7 | C7H8BrN | 186,05 g/mol
3-Bromo-4-methylanilin används vid syntes av 1,7-dihalo ¶TrÃgers basisomerer. Det är lämpligt att använda för att undersöka reaktionerna mellan distoniska 4-(N,N,N-trimetylammonium)-2-metylfenyl och 5-(N,N,N-trimetylammonium)-2-metylfenylradikalkatjoner med O2 genom jonfälla masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Bromo-4-methylanilin används vid syntes av 1,7-dihalo ′Trögers basisomerer. Det är lämpligt att använda för att undersöka reaktionerna mellan distoniska 4-(N,N,N-trimetylammonium)-2-metylfenyl och 5-(N,N,N-trimetylammonium)-2-metylfenylradikalkatjoner med O2 genom jonfälla masspektrometri.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7745-91-7
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.05
MDL-nummer MFCD00134176
InChI-nyckel GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 82187
IUPAC-namn 3-brom-4-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(N)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylaniline
Smältpunkt 25°C to 28°C
Kokpunkt 254°C to 257°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.6115
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1562057
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 186.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.