Läs mer
3-Bromo-4-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10460242 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10460242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylaniline
Namnnotering 97%
CAS 7745-91-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 27°C to 30°C
Kokpunkt 254°C to 257°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H8BrN
Linjär formel BrC6H3(CH3)NH2
Brytningsindex 1.6110 to 1.613
MDL-nummer MFCD00134176
Kvantitet 5 g
Synonym 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
InChI-nyckel GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(N)C=C1Br
IUPAC-namn 3-bromo-4-methylaniline
Molekylvikt (g/mol) 186.05
PubChem CID 82187
Formel vikt 186.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-methylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.