Läs mer
3-Bromo-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Molekylformel | C7H8BrN |
| MDL-nummer | MFCD00134176 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | C1=C(C(=CC=C1N)C)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.05 |
| Procent renhet | 98% |