Läs mer
3-Brom-4-metylanilin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Molekylformel | C7 H8 Br N |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)cc1Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-metylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.05 |
| Formel vikt | 184.984 |