Läs mer
3-Brom-4-metylanilin, TRC
Produktkod. 30329487
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30329487 1 g
1 options
Produktkod. 30329487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6851001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylaniline
CAS 7745-91-7
Molekylformel C7 H8 Br N
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)cc1Br
IUPAC-namn 3-bromo-4-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 186.05
Formel vikt 184.984