Läs mer
3-Brom-4-metylbensoesyra, 98+%
Produktkod. 11490403
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490403 25 g 25g
11480403 5 g 5g
11400413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11496.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
3-Bromo-4-metylbensoesyra har använts vid syntesen av bifenylamider, 2-bensazepin-4-ättiksyraderivat, som en analog till den potenta, icke-peptid GPIIb/IIIa-antagonisten, O-spiro C-arylglukosider. Det används också som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-brom-4-metylbensoesyra har använts i syntesen av bifenylamider, 2-bensazepin-4-ättiksyraderivat, som en analog till den potenta, icke-peptid GPIIb/IIIa-antagonisten, O-spiro C-arylglukosider. Det används också som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-26-9
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00002488
InChI-nyckel ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
IUPAC-namn 3-brom-4-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 206 °C till 211 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 1936510
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.