Läs mer
3-Bromo-4-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15442222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442222 25 g 25g
15432222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7697-26-9
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00002488
InChI-nyckel ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
IUPAC-namn 3-bromo-4-methylbenzoic acid
LEDER CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 209.0°C to 210.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.