Läs mer
3-brom-4-metylbensonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303019
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303019 5 g 5g
11313019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27806.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42872-74-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42872-74-2
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD06797818
InChI-nyckel VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanotoluene, 4-methyl-3-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methylbenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methyl-benzonitrile, bromo p tolunitrile, bromo-p-tolunitrile, bromo-p-toluonitrile, 3-bromo-p-tolunitrile, pubchem11163
PubChem CID 14004840
IUPAC-namn 3-brom-4-metylbensonitril
LEDER CC1=C(Br)C=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylbenzonitrile
Smältpunkt 39°C to 43°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.