Läs mer
3-Brom-4-metylfenol, 98 %
Produktkod. 11462110
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462110 5 g 5g
15443827 250 mg 250mg
11452110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28689.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 60710-39-6 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60710-39-6
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD08273793
InChI-nyckel GMZKNRDHSHYMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-cresol, 2-bromo-4-hydroxytoluene, phenol, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenol, 3-brom-p-kresol, acmc-209mlm, 3-bromo-4-methyl phenol, phenol,3-bromo-4-methyl, 3-bromanyl-4-methyl-phenol, ksc494c1p
PubChem CID 10307913
IUPAC-namn 3-brom-4-metylfenol
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-methylphenol
Smältpunkt 54 °C till 57 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.