Läs mer
3-Brom-4-metylfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-methylphenol |
| CAS | 60710-39-6 |
| Molekylformel | C7H7BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-4-hydroxytoluene, 3-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-hydroxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | BrC1=C(C)C=CC(O)=C1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-metylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vikt | 185.968 |