Läs mer
3-Brom-4-nitrobensoesyra, 97 %
Produktkod. 11392299
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392299 1 g 1g
11302309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27268.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 101420-81-9 | C7H4BrNO4 | 246,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101420-81-9
Molekylformel C7H4BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 246.02
MDL-nummer MFCD04117949
InChI-nyckel KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 16218087
IUPAC-namn 3-brom-4-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 200 °C till 204 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.