Läs mer
3-Bromo-4-nitroindole, 97%
Produktkod. 15420199
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15420199
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63478.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126807-08-7
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.044
InChI-nyckel VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
IUPAC-namn 3-brom-4-nitro-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-nitroindole
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.