Läs mer
3-Bromo-4-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-nitrophenol |
| CAS | 5470-65-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Br N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(c(Br)c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218 |
| Formel vikt | 216.9375 |