Läs mer
3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318896
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11318896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19524.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3-Bromo-4-nitropyridin N-oxid är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxid är en viktig råvara och intermediär som används inom
organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,92 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1678-49-5
Molekylformel C5H3BrN2O3
Molekylvikt (g/mol) 218.994
MDL-nummer MFCD00085925
InChI-nyckel YZQMKADIENBVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitropyridine n-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 3-bromo-4-nitro-, 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine-n-oxide, 3-bromo-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ol, acmc-1bxbw, 3-bromo-4-nitropyridine oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-n-oxide
PubChem CID 548521
IUPAC-namn 3-brom-4-nitro-l-oxidopyridin-1-ium
LEDER C1=C[N+](=CC(=C1[N+](=O)[O-])Br)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide
Smältpunkt 152°C to 154°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 150822
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water (0.92g/L at 25°C).
Formel vikt 219
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.