Läs mer
3-Bromo-4-picoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-methylpyridine |
| CAS | 3430-22-6 |
| Molekylformel | C6 H6 Br N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccncc1Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-methylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vikt | 170.9684 |