Läs mer
3-Brom-4-pyridinkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30343963
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343963 1 g
1 options
Produktkod. 30343963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6888251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 70201-43-3
Molekylformel C6H4BrNO
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Bromo-4-formylpyridine, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carbaldehyde, 5-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
LEDER Brc1cnccc1C=O
IUPAC-namn 3-bromopyridin-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 186.01
Formel vikt 184.9476
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.