Läs mer
3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11946441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11946441 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 11946441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
CAS 13959-02-9
Smältpunkt 241°C to 244°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4BrNO2
MDL-nummer MFCD00040944
Kvantitet 1 g
Synonym 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid
InChI-nyckel AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C(Br)C=NC=C1
IUPAC-namn 3-bromopyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 202.01
PubChem CID 817972
Formel vikt 202.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.