Läs mer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356559 1 g 1g
11366559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26174.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191602-54-7
Molekylformel C7H5BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 256.022
MDL-nummer MFCD00190127
InChI-nyckel RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
PubChem CID 2736418
IUPAC-namn 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 256.02
Procent renhet 97%