Läs mer
3-brom-4H-kromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2699896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631873 1 g 1g
10260215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10631873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01262DA
Kemiska identifierare
CAS 49619-82-1
Molekylformel C9H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 225.041
MDL-nummer MFCD00017337
InChI-nyckel IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC-namn 3-bromochromen-4-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4H-chromen-4-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.04
Procent renhet 97%