Läs mer
3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine |
| CAS | 283608-66-2 |
| Molekylformel | C7H8BrNO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-5,10H,1H3 |
| LEDER | CC(O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(5-bromopyridin-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.05 |
| Formel vikt | 200.9789 |