missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromo-5-(2-pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-(2-pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 381248-06-2 |
| Molekylformel | C16H11BrN2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Bromo-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone, 5'-Bromo-1'-phenyl-[2,3'-bipyridin]-6'(1'H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11BrN2O/c17-14-10-12(15-8-4-5-9-18-15)11-19(16(14)20)13-6-2-1-3-7-13/h1-11H |
| LEDER | BrC1=CC(=CN(C1=O)c2ccccc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1-phenyl-5-pyridin-2-ylpyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.18 |
| Formel vikt | 326.0055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?