missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromo-5-((4R)-N-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine)isoxazoline(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-((4R)-N-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine)isoxazoline(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1322624-44-1 |
| Molekylformel | C13H21BrN2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21BrN2O4/c1-12(2,3)19-11(17)16-8(7-18-13(16,4)5)9-6-10(14)15-20-9/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C2CC(=NO2)Br |
| IUPAC-namn | tert-butyl (4R)-4-(3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.22 |
| Formel vikt | 348.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?