Läs mer
3-brom-5-klor-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10407762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10407762 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10407762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297910100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37159-60-7 | C2BrClN2S | 199.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-chloro-1, 2, 4-thiadiazole
CAS 37159-60-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 24.0°C to 25.0°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 192.0°C to 194.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2BrClN2S
Brytningsindex 1.5965 to 1.5985 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00799287
Kvantitet 10 g
Synonym 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazol, 1,2,4-thiadiazole,3-bromo-5-chloro
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
InChI-nyckel CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=NC(Br)=NS1
IUPAC-namn 3-brom-5-klor-l,2,4-tiadiazol
Molekylvikt (g/mol) 199.45
PubChem CID 2725053
Formel vikt 199.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.