Läs mer
3-brom-5-klor-2-hydroxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425513
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425513 5 g 5g
11435513 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13449.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19652-32-5 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19652-32-5
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.461
MDL-nummer MFCD00051690
InChI-nyckel KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chlorosalicylaldehyde, 3-bromo-5-chlorosalicylic aldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy, 3-bromo-5-chloro salicyclic aldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-o-hydroxybenzaldehyde, pubchem3591, acmc-1bs9s, akos bb-6948, knoyzlvixxbbib-uhfffaoysa
PubChem CID 519676
IUPAC-namn 3-brom-5-klor-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2362159
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 235.47
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.