Läs mer
3-brom-5-(klormetyl)pyridinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10547664
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10547664 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10716915 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10547664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67174DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 39741-46-3
Molekylformel C6H6BrCl2N
Molekylvikt (g/mol) 242.925
MDL-nummer MFCD09260933
InChI-nyckel CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 12515069
IUPAC-namn 3-brom-5-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 242.93
Procent renhet 95%