Läs mer
3-brom-5-(klormetyl)pyridinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10716915
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10716915 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10547664 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10716915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67174DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 39741-46-3
Molekylformel C6H6BrCl2N
Molekylvikt (g/mol) 242.925
MDL-nummer MFCD09260933
InChI-nyckel CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 12515069
IUPAC-namn 3-brom-5-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 242.93
Procent renhet 95%