Läs mer
3-Bromo-5-chlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-chlorotoluene |
| CAS | 329944-72-1 |
| Molekylformel | C7H6BrCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene, 3-Chloro-5-methyl-bromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrCl/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)cc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-chloro-5-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.48 |
| Formel vikt | 203.9341 |