Läs mer
3-Brom-5-cyanopyridin, TRC
Produktkod. 30340103
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340103 1 g
1 options
Produktkod. 30340103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6827501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-cyanopyridine
CAS 35590-37-5
Molekylformel C6 H3 Br N2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H
LEDER Brc1cncc(c1)C#N
IUPAC-namn 5-bromopyridin-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 183.01
Formel vikt 181.948